Tisk…
Kyselina pelargonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
N29902-1L N29902-500ML
SIALN29902-1LEA 2320 CZK
SIALN29902-1L SIALN29902-500ML
Kyselina pelargonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina pelargonová
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Bod varu: 253 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004433
CAS číslo: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198