Tisk…

Kyselina kapronová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Hexanoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

153745-100G 153745-2.5G 153745-500G
SIAL153745-100GEA 1200 CZK
SIAL153745-100G SIAL153745-2.5G SIAL153745-500G
Kyselina kapronová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kapronová
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 202 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4,8 °C
Hustota: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004421
CAS číslo: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR