Tisk…
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W283207-10KG-K W283207-1KG-K W283207-25KG-K
SIALW283207-10KG-KEA 5880 CZK
SIALW283207-10KG-K SIALW283207-1KG-K SIALW283207-25KG-K
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Kyselina palmitová
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61…63 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002747
CAS číslo: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064