Tisk…

Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

P5585-100G P5585-10G P5585-25G
SIALP5585-100GEA 15190 CZK
SIALP5585-100G SIALP5585-10G SIALP5585-25G
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Kyselina palmitová
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61…63 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002747
CAS číslo: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR