Margaric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3500-1G
H3500-25G
H3500-5G
SIALH3500-1GEA
1590
CZK
SIALH3500-1G
SIALH3500-25G
SIALH3500-5G
Margaric acid, Sigma-Aldrich®
Margaric acid
Vzorec:
C₁₇H₃₄O₂ MW: 270,46 g/mol Bod varu: 364 °C (1013 hPa) Bod tání: 63 °C Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002751 CAS číslo: 506-12-7 EINECS: 208-027-1 Merck Index: 13,05775 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)