Tisk…
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200603-10KG-K W200603-1KG-K W200603-25KG-K W200603-5KG-K
SIALW200603-10KG-KEA 9690 CZK
SIALW200603-10KG-K SIALW200603-1KG-K SIALW200603-25KG-K SIALW200603-5KG-K
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60.05
Bod varu: 118
Bod tání: 17
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38.5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM