Tisk…
Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W261416-10KG-K W261416-1KG-K W261416-5KG-K
SIALW261416-10KG-KEA 14940 CZK
SIALW261416-10KG-K SIALW261416-1KG-K SIALW261416-5KG-K
Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400