Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W261408-10KG-K
W261408-1KG-K
W261408-25KG-K
W261408-5KG-K
SIALW261408-10KG-KEA
6590
CZK
SIALW261408-10KG-K
SIALW261408-1KG-K
SIALW261408-25KG-K
SIALW261408-5KG-K
Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Kyselina laurová
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₂ Bod varu: 296 °C (1013 hPa) Bod tání: 42…45 °C Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002736 CAS číslo: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Merck Index: 13,05400 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...