Tisk…
Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L556-1KG L556-25G L556-3KG
SIALL556-1KGEA 2220 CZK
SIALL556-1KG SIALL556-25G SIALL556-3KG
Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400