Tisk…
Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4250-100G L4250-500G
SIALL4250-100GEA 3220 CZK
SIALL4250-100G SIALL4250-500G
Kyselina laurová, Sigma-Aldrich®
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400