Tisk…
Kyselina laurová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 1310 CZK
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
Kyselina laurová 99%
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Bod varu: 225 °C (100 mmHg)
Bod tání: 44…46 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %