Tisk…
Behenic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Docosanoic acid
9000338-500 9000338-1 9000338-5
CAYM9000338-500EA 858 CZK
CAYM9000338-500 CAYM9000338-1 CAYM9000338-5
Behenic acid
Behenic acid
Vzorec: C₂₂H₄₄O₂
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80 °C
Hustota: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002807
CAS číslo: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024