Tisk…
Kyselina kaprinová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1875-100G C1875-500G
SIALC1875-100GEA 1620 CZK
SIALC1875-100G SIALC1875-500G
Kyselina kaprinová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kaprinová
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004441
CAS číslo: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764