Tisk…
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Butanoic acid
MQ300
W222100-10KG-K W222100-1KG-K W222100-25KG-K
SIALW222100-10KG-KEA 5680 CZK
SIALW222100-10KG-K SIALW222100-1KG-K SIALW222100-25KG-K
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 163.5
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002814
CAS číslo: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593