Tisk…

Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Butanoic acid

MQ200

B103500-250ML B103500-5ML B103500-100ML B103500-1L B103500-500ML
SIALB103500-250MLEA 1490 CZK
SIALB103500-250ML SIALB103500-5ML SIALB103500-100ML SIALB103500-1L SIALB103500-500ML
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 163.5
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002814
CAS číslo: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR