Tisk…
Sebakoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
236365-10G 236365-50G
SIAL236365-10GEA 2940 CZK
SIAL236365-10G SIAL236365-50G
Sebakoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Sebakoyldichlorid
Vzorec: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000770
CAS číslo: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8,II