Tisk…
Sebakoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
131784-250G 131784-500G 131784-50G
SIAL131784-250GEA 7850 CZK
SIAL131784-250G SIAL131784-500G SIAL131784-50G
Sebakoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Sebakoyldichlorid
Vzorec: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000770
CAS číslo: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8,II