Tisk…
Sebakoyldichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18899.0025 8.18899.0100
8.18899.0025EA 1940 CZK
8.18899.0025 8.18899.0100
Sebakoyldichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sebakoyldichlorid
Vzorec: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000770
CAS číslo: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 239.14 g/mol
Boiling Point 161 °C (19 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4684 (18 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sebacoyl chloride
Hill Formula C10H16Cl2O2
Chemical Formula ClOC(CH2)8COCl