Sebakoyldichlorid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14226.14
A14226.22
A14226.36
A14226.14EA
1270
CZK
A14226.14
A14226.22
A14226.36
Sebakoyldichlorid ≥97%
Sebakoyldichlorid
Purity: 97%
CAS No.: 111-19-3
Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl
Formula Weight: 239.14
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Acrid
Melting Point: -5°
Boiling Point: 161°/14mm
Beilstein Reference: 1365665
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000770
Vzorec:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Bod varu: 161 °C (14 mmHg) Bod tání: –5 °C Hustota: 1,121 Bod vzplanutí: 165 °C (329 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000770 CAS číslo: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN: 2922 ADR: 8,II |