Tisk…
Octanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O4733-100ML O4733-500ML O4733-5ML
SIALO4733-100MLEA 1430 CZK
SIALO4733-100ML SIALO4733-500ML SIALO4733-5ML
Octanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Octanoyl chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000766
CAS číslo: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 3265
ADR: 8,II