Tisk…
Octanoyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
129431000 129435000 129430025
ACRO129431000EA 1370 CZK
ACRO129431000 ACRO129435000 ACRO129430025
Octanoyl chloride 99%
Octanoyl chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Bod varu: 195 °C (760 mmHg)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000766
CAS číslo: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 %
Phosphorus (P) ≤150 ppm