Tisk…
1-Naphthyl butyrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
334950010 334950050
ACRO334950010EA 1260 CZK
ACRO334950010 ACRO334950050
1-Naphthyl butyrate 98%
1-Naphthyl butyrate
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Bod varu: 125…130 °C (1 mmHg)
Bod tání: 95,5 - 96.5 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003923
CAS číslo: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %