Tisk…
Triethyl citrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W308307-10KG-K W308307-1KG-K W308307-25KG-K
SIALW308307-10KG-KEA 14440 CZK
SIALW308307-10KG-K SIALW308307-1KG-K SIALW308307-25KG-K
Triethyl citrate, Sigma-Aldrich®
Triethyl citrate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
MDL Number: MFCD00009201
CAS číslo: 77-93-0
EINECS: 201-070-7