Tisk…
Triethyl citrate
Dodavatel: Merck
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
27500-1L-F 27500-250ML-F
SIAL27500-1L-FEA 2530 CZK
SIAL27500-1L-F SIAL27500-250ML-F
Triethyl citrate
Triethyl citrate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
MDL Number: MFCD00009201
CAS číslo: 77-93-0
EINECS: 201-070-7