Tisk…
Triethyl citrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 665 CZK
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethyl citrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triethyl citrate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₇
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
MDL Number: MFCD00009201
CAS číslo: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)