Tisk…
Triethyl citrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 920 CZK
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Triethyl citrate 99%
Triethyl citrate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₇
Bod varu: 294 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,136 g/cm³
Bod vzplanutí: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009201
CAS číslo: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA