Tisk…
Tributyl citrate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
421440010 421442500
ACRO421440010EA 6590 CZK
ACRO421440010 ACRO421442500
Tributyl citrate 99+%
Tributyl citrate
Vzorec: C₁₈H₃₂O₇
Bod varu: 325 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,042 g/cm³
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027217
CAS číslo: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g