Tisk…
Dimethyl oxalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Oxalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
135623-100G 135623-500G 135623-5G
SIAL135623-100GEA 1370 CZK
SIAL135623-100G SIAL135623-500G SIAL135623-5G
Dimethyl oxalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl oxalate
Vzorec: C₄H₆O₄
Bod varu: 163 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (15 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008442
CAS číslo: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06181