Tisk…
Dimethyl oxalate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Oxalic acid dimethyl ester
159271000 159275000
ACRO159271000EA 1280 CZK
ACRO159271000 ACRO159275000
Dimethyl oxalate 99%
Dimethyl oxalate
Vzorec: C₄H₆O₄
Bod varu: 163 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…55 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008442
CAS číslo: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06181
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm