Tisk…
Diethyloxalát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
135364-1KG 135364-25G 135364-3KG
SIAL135364-1KGEA 2410 CZK
SIAL135364-1KG SIAL135364-25G SIAL135364-3KG
Diethyloxalát, Sigma-Aldrich®
Diethyloxalát
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Bod varu: 185,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009119
CAS číslo: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152