Tisk…
Diethyloxalát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxalic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000
8.07059.0100EA 952 CZK
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000
Diethyloxalát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethyloxalát
Vzorec: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Bod varu: 185,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009119
CAS číslo: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C