Diethyloxalát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Oxalic acid diethyl ester
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
A14498.0CEA
9610
CZK
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
Diethyloxalát ≥99%
Diethyloxalát
Purity: 99%
CAS No.: 95-92-1
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -41°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 606350
Merck Reference: 14,3125
UN No.: 2525
MDL No.: MFCD00009119
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ Bod varu: 184…186 °C Bod tání: –41 °C Hustota: 1,077 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009119 CAS číslo: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 UN: 2525 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3125 |