Diethyladipát ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
245720-100G
245720-500G
SIAL245720-100GEA
2150
CZK
SIAL245720-100G
SIAL245720-500G
Diethyladipát ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Diethyladipát
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202,25 g/mol Bod varu: 251 °C (lit.) Bod tání: −20…−19 °C (lit.) Hustota: 1,009 g/mL (25 °C) (lit.) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009215 CAS číslo: 141-28-6 EINECS: 205-477-0 Merck Index: 13,00163 |