Tisk…
Diethyladipát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00086.0100 8.00086.0500
8.00086.0100EA 971 CZK
8.00086.0100 8.00086.0500
Diethyladipát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethyladipát
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Bod varu: ∼251 °C (1013 hPa)
Bod tání: –19,8 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009215
CAS číslo: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -19.8 °C
Molar Mass 202.25 g/mol
Boiling Point 245 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)