Diethyladipát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
A11476.22
A11476.36
A11476.22EA
944
CZK
A11476.22
A11476.36
Diethyladipát ≥99%
Diethyladipát
Purity: 99%
CAS No.: 141-28-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₄ Bod varu: 250…252 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 1,008 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009215 CAS číslo: 141-28-6 EINECS: 205-477-0 Merck Index: 14,162 |