Tisk…

Diethyladipát 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

407171000 407175000
ACRO407171000EA 975 CZK
ACRO407171000 ACRO407175000
Diethyladipát 99%
Diethyladipát
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Bod varu: 132 °C (15 mmHg)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009215
CAS číslo: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR