Dimethyl succinate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
150731000
150735000
ACRO150731000EA
780
CZK
ACRO150731000
ACRO150735000
Dimethyl succinate 99%
Dimethyl succinate
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ Bod varu: 200 °C (1013 hPa) Bod tání: 18…19 °C Hustota: 1,11 g/cm³ Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008466 CAS číslo: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤25 APHA |