Tisk…
Diethyl succinate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000
8.00680.0005EA 790 CZK
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000
Diethyl succinate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethyl succinate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: –19 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009208
CAS číslo: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)