Tisk…
Diethyl succinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
150540010 150540051 150540250
ACRO150540010EA 2250 CZK
ACRO150540010 ACRO150540051 ACRO150540250
Diethyl succinate 98%
Diethyl succinate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2
Bod varu: 217 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009208
CAS číslo: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %