Tisk…
Dimethyl malonate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
220700010 220702500 220700051
220700010.EA 4120 CZK
220700010. 220702500. 220700051.
Dimethyl malonate 99+%
Dimethyl malonate
Vzorec: C₅H₈O₄
Bod varu: 180…181 °C (760 mmHg)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 1,156 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008460
CAS číslo: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Free acid ≤0.1 % (as malonic acid)