Tisk…
Dimethyl malonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
159560010 159562500 159560025
ACRO159560010EA 3270 CZK
ACRO159560010 ACRO159562500 ACRO159560025
Dimethyl malonate 97%
Dimethyl malonate
Vzorec: C₅H₈O₄
Bod varu: 180…181 °C (760 mmHg)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 1,156 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008460
CAS číslo: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm