Tisk…
Dietylmalonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237507-10KG W237507-1KG W237507-25KG W237507-SAMPLE
SIALW237507-10KGEA 8930 CZK
SIALW237507-10KG SIALW237507-1KG SIALW237507-25KG SIALW237507-SAMPLE
Dietylmalonát, Sigma-Aldrich®
Dietylmalonát
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009195
CAS číslo: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856