Tisk…
Dietylmalonát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
114450010 114450250 114455000 114450025 114450100
114450010.EA 3120 CZK
114450010. 114450250. 114455000. 114450025. 114450100.
Dietylmalonát 99+%
Dietylmalonát
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Bod varu: 199 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,055 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009195
CAS číslo: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %