Tisk…
Diethyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237604-10KG-K W237604-1KG-K
SIALW237604-10KG-KEA 46440 CZK
SIALW237604-10KG-K SIALW237604-1KG-K
Diethyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Diethyl sebacate
Vzorec: C₁₄H₂₆O₄
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009219
CAS číslo: 110-40-7
EINECS: 203-764-5