Tisk…
Dibutylsebakát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
M-Clarity™ quality level = MQ100
D49504-1L D49504-250ML
SIALD49504-1LEA 6040 CZK
SIALD49504-1L SIALD49504-250ML
Dibutylsebakát, Sigma-Aldrich®
Dibutylsebakát
Vzorec: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314.47
Bod varu: 180
Bod tání: –11 °C
Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027218
CAS číslo: 109-43-3
EINECS: 203-672-5