Dibutylsebakát ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
A18231.36
A18231.22
A18231.36EA
3570
CZK
A18231.36
A18231.22
Dibutylsebakát ≥90%
Dibutylsebakát
Purity: 94%
CAS No.: 109-43-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3O2C(CH2)8CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 314.47
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -11°
Boiling Point: 344-345°
Beilstein Reference: 1798308
MDL No.: MFCD00027218
Vzorec:
C₁₈H₃₄O₄ MW: 314,47 g/mol Bod varu: 344…345 °C Bod tání: –11 °C Hustota: 0,94 Bod vzplanutí: 178 °C (352 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00027218 CAS číslo: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |