Tisk…
Dibutylsebakát 93%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 5450 CZK
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
Dibutylsebakát 93%
Dibutylsebakát
Vzorec: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027218
CAS číslo: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA