Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)sebakát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 12180 CZK
84818-25ML 84818-5ML
Bis(2-ethylhexyl)sebakát, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)sebakát
Vzorec: C₂₆H₅₀O₄
Bod varu: 435 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009497
CAS číslo: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=fbe8a6088bd7040db88932db94614744b10ff03f&prid=web&clid=SAPDAM