Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)sebakát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
290831-1L 290831-3L
SIAL290831-1LEA 4960 CZK
SIAL290831-1L SIAL290831-3L
Bis(2-ethylhexyl)sebakát, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)sebakát
Vzorec: C₂₆H₅₀O₄
Bod varu: 435 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009497
CAS číslo: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM