Tisk…
Methyl-3-mercaptopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
108987-100G 108987-500G 108987-5G
SIAL108987-100GEA 3110 CZK
SIAL108987-100G SIAL108987-500G SIAL108987-5G
Methyl-3-mercaptopropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-mercaptopropionate
Vzorec: C₄H₈O₂S
Bod varu: 54 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004895
CAS číslo: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 1993
ADR: 3,III